Läs mer
Eppendorf™ Rotoradaptrar för Rotor S-4x1000
Produktkod. 15718389 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
25 ml, 50 ml
5,0 ml och 15 ml
5,5 till 12 ml
För användning med (utrustning):
För Rotor S-4x1000 platt-/rörskopor
För Rotor S-4x1000 skopor med hög kapacitet
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 15718389
Brand: Eppendorf™ 5920712004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med en mängd olika rör och plattor i olika former och storlekar.
Adaptrar för rotorer. Tillgänglig för användning med:
  • 5,5 till 12mL, set med 2 st.
  • 50mL, set med 2 st.
  • Eppendorf Tubes 5,0mL och 15mL, set med 2 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 5,0 ml och 15 ml
Max. Diameter på rör 17mm
För användning med (utrustning) För Rotor S-4x1000 platt-/rörskopor
Beskrivning Konisk botten
Fartyg per adapter 16
Max. RCF 3076 x g
Antal platser 16/64
Rörstorlek Eppendorf Tubes 5,0 ml och 15 ml koniska