Läs mer
Eppendorf™ Rotoradaptrar för Rotor S-4x1000
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
25 ml, 50 ml
5,0 ml och 15 ml
5,5 till 12 ml
För användning med (utrustning):
För Rotor S-4x1000 platt-/rörskopor
För Rotor S-4x1000 skopor med hög kapacitet
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Adaptrar för rotorer. Tillgänglig för användning med:
- 5,5 till 12mL, set med 2 st.
- 50mL, set med 2 st.
- Eppendorf Tubes 5,0mL och 15mL, set med 2 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 5,0 ml och 15 ml |
| Max. Diameter på rör | 17mm |
| För användning med (utrustning) | För Rotor S-4x1000 platt-/rörskopor |
| Beskrivning | Konisk botten |
| Fartyg per adapter | 16 |
| Max. RCF | 3076 x g |
| Antal platser | 16/64 |
| Rörstorlek | Eppendorf Tubes 5,0 ml och 15 ml koniska |