Läs mer
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1425
Beskrivning
- Rotoradapter för Hettich Bärare
- För användning med Universal 320/320 R Centrifuge
- Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Typ av rör | Rund Botten |
| Kapacitet | 1 x 100 ml rör |
| Max. Diameter på rör | 44 mm |
| Max. Rörlängd | 100 mm |
| För användning med (utrustning) | Bärare nr 1425 och utsvängbar rotor 1494 för Universal 320/320 R Centrifuge |
| Fartyg per adapter | 1 |