Läs mer
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1752
Produktkod. 11494978
Kapacitet:
16 x 2,6 till 7 ml
18 x 3 mL rör eller 36 x 1,5 till 2 mL rör
3 x 45 till 75 ml rör
4 till 15 ml rör
8 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11494978
Brand: Hettich™ 1763A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • För användning med ROTINA 380/380 R
  • ROTINA 380:s mångsidighet och storlek gör ett ovärderligt tillskott till alla labb. Idealisk för kliniska, forskning, mat och dryck och industriella tillämpningar.
  • Robust och stadig centrifug med hög kapacitet
  • Tillbehör med bioinneslutning skyddar användare från aerosoler samtidigt som de garanterar optimal säkerhet, till exempel vid centrifugering av smittsamma prover
  • Temperaturkontrollsystem med förkylningsfunktion från -20 till +40 °C
  • Versa-Rotor™ för flera applikationer
  • Helt stålkonstruktion
  • Tyst drift
  • Easy-Lift™/Safety-Lock™ Lock
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Blod/urin, rund botten
Kapacitet 4 till 15 ml rör
Max. Diameter på rör 17 mm
Max. Rörlängd 125 mm
För användning med (utrustning) ROTINA 380/380 R Centrifuge med hållare nr. 1752
Fartyg per adapter 13
Antal platser 52