Läs mer
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1398 och 1599
Produktkod. 10063842
Kapacitet:
50 ml
4 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10063842
Brand: Hettich™ 1484
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Rotoradapter för hållare nr. 1398 och 1599
  • För användning med ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R centrifuger
Specifikationer
Typ Adapter
Typ av rör Konisk
Kapacitet 50 ml
Max. Diameter på rör 29 mm
Max. Rörlängd 115 mm
För användning med (utrustning) Transportörer nr. 1398 och 1599 med ROTOFIX 32 A och Universal 320/320 R Centrifuger
Fartyg per adapter 1
Antal platser 1