Läs mer
Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1481, 1490 och 1495
Produktkod. 10729663
Kapacitet:
1 x 25 ml rör
12 ml
15 ml
27 x 1 ml rör
30 ml
4 x 4 till 10 ml
4 x 4 till 8,5 ml
5 x 1,6 till 10 ml rör
50 ml
7 x 1,1 till 1,4 ml
9 x 3 eller 4 ml rör
Typ av rör:
Blod/urinrör
Kjol konisk
Konisk
Rhesus provrör
Rund Botten
Rund botten, konisk, blod/urinsamling
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10729663
Brand: Hettich™ 6311
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd
  • Rotoradapter för Hettich transportörer
  • För användning med Rotofix och Universal centrifuger
  • Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
  • ROTOFIX Centrifuger är idealiskt utrustade för uppgifter inom klinisk kemi, det kan också spela en viktig roll inom cytologi
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Kjol konisk
Kapacitet 12 ml
Max. Diameter på rör 17 mm
Max. Rörlängd 100 mm
För användning med (utrustning) Transportörer nr. 1481, 1490 och 1495
Fartyg per adapter 1
Antal platser 1