Läs mer
Eppendorf™ Rotoradaptrar för Centrifuge 5427 R
Produktkod. 13226619 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
1 Kryotub
1 x 1,5/2 ml kärl
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
13226619 1 Kryotub Paket med 4
13216619 1 x 1,5/2 ml kärl Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13226619 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5820769009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För 1,5/2 ml rör och kryorör
  • Rotorer FA-45-12-17, FA-45-16-17 och FA-45-20-17
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotoradapter
Typ av rör Kryotub
Kapacitet 1 Kryotub
För användning med (utrustning) Rotorer FA-45-12-17, FA-45-16-17 och FA-45-20-17
Antal per förpackning Set om 4