Läs mer
OHAUS™ Rotor, Vinkel, 10 x 50 ml FA, ID
Produktkod. 15876662 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
10 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
15876662 10 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 15876662 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30314829
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Vinkelrotor för användning med Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuges
  • Kapacitet: 10 x 50 ml
  • Max g-kraft: 16 022 g
  • Maxhastighet: 10 500 rpm
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotor, Vinkel, 10x50ml FA, ID
Material Rostfritt stål
Typ Vinkelrotor
Kapacitet 10 x 50 ml
Max. RCF 16,022 x g
Max. Hastighet 10,500 rpm
Nettovikt 6.710 kg
För användning med (utrustning) FC5714
Vinkel 38°
Inkluderar NA
Bioinneslutning Ja, när det används med bioinneslutningslock