Läs mer
OHAUS™ Rotor, Vinkel, 12 x 15 mL, rund/konisk botten
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
12 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Frontier 5000 Seires Multi Centrifuge
- Kapacitet: 12 x 15 ml
- Max g-kraft: 4 427 g
- Maxhastighet: 6 000 rpm
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rotorvinkel 12x15ml RB/FA |
| Material | Polypropen |
| Typ | Vinkelrotor |
| Kapacitet | 12 x 15 mL |
| Max. RCF | 4,427 x g |
| Max. Hastighet | 6,000 rpm |
| Nettovikt | 1.550 kg |
| För användning med (utrustning) | FC5706 |
| Vinkel | 32° |
| Inkluderar | Vinkelrotor 12 x 15mL RB |
| Visa mer |