Beskrivning
Kräver
Frontier 5000 Series Micro Centrifuge
- Kapacitet: 4 x 0,2 ml PCR8
- Max g-kraft: 15 342 g
- Maxhastighet: 15 000 rpm
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rotor, Vinkel, 4x8-Place PCR Stripes |
| Material | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 4 x 0,2 ml PCR8 |
| Max. RCF | 15,342 x g |
| Max. Hastighet | 15,000 rpm |
| Nettovikt | 0.660 kg |
| För användning med (utrustning) | FC5515 |
| Vinkel | 45° |
| Inkluderar | Vinkelrotor 4 x 8 rör PCR-strips |