Läs mer
OHAUS™ Rotor, Vinkel, 6 x 50 mL, rund/konisk botten
Produktkod. 15896622 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15896622 6 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 15896622 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30130878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8425.00 SEK
    6116.01 SEK / Paket med 1
    Save 2308.99 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kräver
Frontier 5000 Series Multi Centrifuge
Vinkelrotor för användning med Frontier 5000 Series Multi Centrifuge
  • Kapacitet: 6 x 50 ml
  • Max g-kraft: 4 427g
  • Maxhastighet: 6 000 varv per minut
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotorvinkel 6x50ml RB/FA
Material Polypropen
Typ Vinkelrotor
Kapacitet 6 x 50 ml
Max. RCF 4,427 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
Nettovikt 1.460 kg
För användning med (utrustning) FC5706
Vinkel 40°
Inkluderar Vinkelrotor 6 x 50mL
Bioinneslutning Ja, när de används med biocontainmentlock