Läs mer
Ohaus™ Rotor, Vinkel, 6 x 85 ml RB, ID
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
6 x 85 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Kapacitet: 6 x 85 ml
- Max g-kraft: 21 726 g
- Maxhastighet: 13 000 rpm
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rotor, Vinkel, 6x85ml RB, ID |
| Material | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 6 x 85 mL |
| Max. RCF | 21,726 x g |
| Max. Hastighet | 13,000 rpm |
| Nettovikt | 5.910 kg |
| För användning med (utrustning) | FC5714 |
| Vinkel | 38° |
| Inkluderar | NA |