Beskrivning
- Elmotorbrott
- 3-fas motor
- Avtagbar gångjärnsbehållare
- Material matningsstorlek:< 25 mm
- Slutlig finhet:< 50μ m
- Lämplig för batchvis drift av större kvantiteter
- Hög slutfinhet
- Justerbar hastighet för olika applikationer
- Enkel rengöring tack vare utbytbar push-fit slipinsats, rotor och kassett
- Slipkammare, matarmagasin och materialinlopp och utlopp av rostfritt stål
- Valfria slipinsatser 180° för slipning av hårt spröda material genom ytterligare stötar
- Valfri distansrotor för att minska friktionsvärme
- Definierad slutfinhet på grund av bottensilar med öppningsstorlekar från 0,08 - 10 mm
- Centrallåsanordning
- Brett utbud av tillbehör inklusive olika uppsamlings- och matningssystem, rotorer och siktar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 700 x 600 x 1200 mm |
| Elektriska krav | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Inkluderar | Rrotor, 240 mm filterslang och uppsamlingskärl |
| Material | Rostfritt stål |
| Hastighet | 22 till 72 m/sek. |
| Spänning | 200/240 V |