Läs mer
Eppendorf Rotor för centrifug, 5425/5425 R
Produktkod. 31908730 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
24 x 1,5/2,0 ml rör
Produktkod. Kapacitet
31908730 24 x 1,5/2,0 ml rör
1 options
Produktkod. 31908730 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 5495518002
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rotor för centrifug inklusive lock.
  • Maxhastighet: 21 300 x g (15 060 varv/min)
  • Maxkapacitet: 24 x 1,5/2,0 ml rör
  • Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ Pro-lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Fast vinkelrotor med aerosoltätt lock
Kapacitet 24 x 1,5/2,0 ml rör
Max. RCF 21,300 x g
Max. Hastighet 15,060 rpm
För användning med (utrustning) Centrifug 5425/5425R
Certifikat och efterlevnad IVD
Inkluderar Rotorlock med QuickLock Pro
Antal platser 24
Bioinneslutning Aerosoltät
Kvantitet 1