Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5420
Produktkod. 16438530 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Centrifuger 5421
Produktkod. För användning med (utrustning)
16438530 Centrifuger 5421
1 options
Produktkod. 16438530 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5495404007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Eppendorf Rotorer för Centrifuge 5420, precision för olika applikationer. Välj mellan olika kapaciteter och hastigheter för att skräddarsy din centrifuginställning. Tillbehör med adaptrar och hinkar, vilket säkerställer optimal provbehandling inom molekylärbiologi och vidare.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.)
  • Tillbehör (adapters och hinkar) anpassar din centrifuginställning ytterligare
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning F-32x0.2-PCR - Inkluderar rotorlock
Material Anodiserad aluminium
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 8 PCR-rörremsor eller 32 x PCR-rör (0,2 ml)
Max. RCF 18,210 x g
Max. Hastighet 14,800 rpm
För användning med (utrustning) Centrifuger 5421
Inkluderar Rotorlock