Läs mer
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 för Centrifuge 5425
Produktkod. 15851545 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
10 x 5,0 mL rör (snäpp och skruvlock)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
15851545 10 x 5,0 mL rör (snäpp och skruvlock) Varje
1 options
Produktkod. 15851545 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5495505008
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 för Centrifuge 5425 erbjuder en enastående funktionsuppsättning för ett brett spektrum av tillämpningar inom området molekylär- och cellbiologi samt proteinbiokemi.
  • Rotor för Eppendorf Centrifuger 5425
  • Max kapacitet: 10 Eppendorf Tubes™ 5,0 ml (snäpp- och skruvlock)
  • Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
  • Max. hastighet: 21 300 xg (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 10 x 5,0 mL rör (snäpp och skruvlock)
För användning med (utrustning) Eppendorf 5425
Inkluderar Aerosoltät QuickLock rotorlock
Antal platser 10
Bioinneslutning Aerosoltät