Beskrivning
- Rotor för Eppendorf Centrifuger 5425
- Rotor med högre kant som skyddar öppna rörkapslar från att klippas av under körningen
- Max. kapacitet: 18 x 1,5/2,0 ml rör
- Aerosoltät med Eppendorf QuickLock™ lock
- Max. hastighet: 18 565 xg (15 060 rpm)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 18 x 1,5/2,0 ml |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf 5425 |
| Inkluderar | Aerosoltät QuickLock rotorlock |
| Antal platser | 18 |
| Bioinneslutning | Aerosoltät |