Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5420
Produktkod. 16428530 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
24 x 1,5/2,0 ml rör
Produktkod. Kapacitet
16428530 24 x 1,5/2,0 ml rör
1 options
Produktkod. 16428530 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5495400001
 Begränsad artikel
I lager
Eppendorf Rotorer för Centrifuge 5420, precision för olika applikationer. Välj mellan olika kapaciteter och hastigheter för att skräddarsy din centrifuginställning. Tillbehör med adaptrar och hinkar, vilket säkerställer optimal provbehandling inom molekylärbiologi och vidare.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.)
  • Tillbehör (adapters och hinkar) anpassar din centrifuginställning ytterligare
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning FA-24x2, Aerosoltät - Inkluderar rotorlock
Material Anodiserad aluminium
Typ Rotor
Kapacitet 24 x 1,5/2,0 ml rör
Max. RCF 21,100 x g
Max. Hastighet 14,800 rpm
För användning med (utrustning) centrifuger 5420
Inkluderar Rotorlock