Läs mer
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Produktkod. 10379901 Handla allt Eppendorf Produkter
Antal platser:
10
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10379901
Brand: Eppendorf™ 5702705004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Eppendorf Centrifuger
  • Maxhastighet: 2 750 x g (4 400 rpm)
  • Högkapacitetsrotor för 20 x 15 ml koniska rör eller 30 x 15 ml glasrör
  • Insatser för 15 mL koniska rör och gummimattor för användning med glasrör ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Rotor med 10 stålhylsor för 15 ml kärl
Max. RCF 2,750 x g
Max. Hastighet 4,400 rpm
För användning med (utrustning) F-35-30-17
Vinkel 45°
Inkluderar 10 stålhylsor för 15 ml kärl, med 10 adaptrar för koniska rör och 10 gummimattor för rundbottnade rör
Antal platser 10