Läs mer
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Handla allt Eppendorf Produkter
Antal platser:
10
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Maxhastighet: 2 750 x g (4 400 rpm)
- Högkapacitetsrotor för 20 x 15 ml koniska rör eller 30 x 15 ml glasrör
- Insatser för 15 mL koniska rör och gummimattor för användning med glasrör ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Typ | Rotor med 10 stålhylsor för 15 ml kärl |
| Max. RCF | 2,750 x g |
| Max. Hastighet | 4,400 rpm |
| För användning med (utrustning) | F-35-30-17 |
| Vinkel | 45° |
| Inkluderar | 10 stålhylsor för 15 ml kärl, med 10 adaptrar för koniska rör och 10 gummimattor för rundbottnade rör |
| Antal platser | 10 |