Läs mer
Hettich Lab Technology™ Utsvängbar rotor för manuell centrifugering
Kapacitet:
4 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 90° vinkel
- Max. RCF på 1 298
- Max. RPM av 3 000/min.
- 4 platser för 15 mL koniska rör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Utsvängbar rotor |
| Kapacitet | 4 x 15 ml |
| Max. RCF | 1,298 x g |
| Max. Hastighet | 3,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | Hettich Handcentrifug med huvud |
| Vinkel | 90° |
| Antal platser | 4 |