Läs mer
Ohaus™ Rotor, Hematocrit, 24X Capillaries
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
24 kapillärrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Frontier 5000 Series Micro Centrifuge
- Capacity: 24 x capillaries
- Max g-force: 14,970g
- Max speed: 12,000 rpm
Garanti
2 years
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rotor, Hematocrit, 24xCapillaries |
| Material | Stainless Steel |
| Kapacitet | 24 kapillärrör |
| Max. RCF | 14,970 x g |
| Max. Hastighet | 12,000 rpm |
| Nettovikt | 0.630 kg |
| För användning med (utrustning) | FC5515 |
| Vinkel | 90° |
| Inkluderar | Hematocrit rotor, 24 x capillaries (only FC5515) |