Läs mer
- Home
- Products
- Centrifuger
- Allmänna centrifugtillbehör
- Eppendorf™ Rotorlock
Eppendorf™ Rotorlock
Produktkod. 12334948 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
A-2-MTP
Centrifuge 5427R, FA –45-24-11-Kit
Centrifuge 5427R, FA –45-30-11
F –34-6-38
F –45 –48-11
F –45-17-17-Cyro
F –45-64-5-PCR
F-45-30-11
FA –45-16-17
FA –45-24-11
FA –45-24-11-HS
FA –45-24-11-Kit
FA –45-30-11
FA-45-30-11
FA-45-48-11
S-24-11-AT
Material:
Aluminium
Aluminium, belagd
Polypropen
Beskrivning:
Aerosoltät
Aerosoltät, QuickLock
Icke aerosoltät
Icke-aerosoltät
Vindskydd övre skal
Överdragen
Förpackningsstorlek:
Varje
22 product options available for selection
| Produktkod. | För användning med (utrustning) | Material | Beskrivning | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12334948 | A-2-MTP | Aluminium | Vindskydd övre skal | Varje |
| 15234536 | Centrifuge 5427R, FA –45-24-11-Kit | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
| 10791755 | F –34-6-38 | Aluminium | Icke aerosoltät | Varje |
| 15244536 | Centrifuge 5427R, FA –45-30-11 | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
| 10197523 | F –45-17-17-Cyro | Polypropen | Icke aerosoltät | Varje |
| 15254536 | F-45-30-11 | Polypropen | Icke aerosoltät | Varje |
| 10005693 | F-45-30-11 | Polypropen | Överdragen | Varje |
| 10782135 | F –45-64-5-PCR | Aluminium | Icke aerosoltät | Varje |
| 15224536 | FA –45-24-11 | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
| 13226589 | FA –45-16-17 | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
| 10279323 | FA –45-24-11-HS | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
| 13246938 | F –45 –48-11 | Polypropen | Icke aerosoltät | Varje |
| 10269753 | FA –45-24-11-Kit | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
| 13286948 | FA –45-24-11-Kit | Aluminium | Aerosoltät, QuickLock | Varje |
| 10072383 | FA –45-30-11 | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
| 10496132 | FA-45-30-11 | Aluminium | Icke-aerosoltät | Varje |
| 13216958 | FA –45-30-11 | Aluminium | Aerosoltät, QuickLock | Varje |
| 10076213 | FA –45-30-11 | Aluminium, belagd | Aerosoltät | Varje |
| 13246958 | FA-45-48-11 | Aluminium | Aerosoltät, QuickLock | Varje |
| 15274536 | FA-45-48-11 | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
| 15284536 | FA-45-48-11 | Polypropen | Icke aerosoltät | Varje |
| 13236948 | S-24-11-AT | Aluminium | Aerosoltät | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Ersättande rotorlock
- Aerosoltäta lock och aluminiumlock finns tillgängliga
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| För användning med (utrustning) | A-2-MTP |
| Beskrivning | Vindskydd övre skal |
| Produkttyp | Rotorlock |