Läs mer
Eppendorf™ Rotorlock
Produktkod. 13286948 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
A-2-MTP
Centrifuge 5427R, FA –45-24-11-Kit
Centrifuge 5427R, FA –45-30-11
F –34-6-38
F –45 –48-11
F –45-17-17-Cyro
F –45-64-5-PCR
F-45-30-11
FA –45-16-17
FA –45-24-11
FA –45-24-11-HS
FA –45-24-11-Kit
FA –45-30-11
FA-45-30-11
FA-45-48-11
S-24-11-AT
Material:
Aluminium
Aluminium, belagd
Polypropen
Beskrivning:
Aerosoltät
Aerosoltät, QuickLock
Icke aerosoltät
Icke-aerosoltät
Vindskydd övre skal
Överdragen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13286948
Brand: Eppendorf™ 5427760008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Eppendorf Rotorer
  • Ersättande rotorlock
  • Aerosoltäta lock och aluminiumlock finns tillgängliga
  • Finns i en mängd olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotorlock
Material Aluminium
För användning med (utrustning) FA –45-24-11-Kit
Beskrivning Aerosoltät, QuickLock