Läs mer
Eppendorf™ Rotorlock
Produktkod. 15284536 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
A-2-MTP
Centrifuge 5427R, FA –45-24-11-Kit
Centrifuge 5427R, FA –45-30-11
F –34-6-38
F –45 –48-11
F –45-17-17-Cyro
F –45-64-5-PCR
F-45-30-11
FA –45-16-17
FA –45-24-11
FA –45-24-11-HS
FA –45-24-11-Kit
FA –45-30-11
FA-45-30-11
FA-45-48-11
S-24-11-AT
Material:
Aluminium
Aluminium, belagd
Polypropen
Beskrivning:
Aerosoltät
Aerosoltät, QuickLock
Icke aerosoltät
Icke-aerosoltät
Vindskydd övre skal
Överdragen
Förpackningsstorlek:
Varje
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Material Beskrivning Förpackningsstorlek
15284536 FA-45-48-11 Polypropen Icke aerosoltät Varje
12334948 A-2-MTP Aluminium Vindskydd övre skal Varje
15234536 Centrifuge 5427R, FA –45-24-11-Kit Aluminium Aerosoltät Varje
10791755 F –34-6-38 Aluminium Icke aerosoltät Varje
15244536 Centrifuge 5427R, FA –45-30-11 Aluminium Aerosoltät Varje
10197523 F –45-17-17-Cyro Polypropen Icke aerosoltät Varje
15254536 F-45-30-11 Polypropen Icke aerosoltät Varje
10005693 F-45-30-11 Polypropen Överdragen Varje
10782135 F –45-64-5-PCR Aluminium Icke aerosoltät Varje
15224536 FA –45-24-11 Aluminium Aerosoltät Varje
13226589 FA –45-16-17 Aluminium Aerosoltät Varje
10279323 FA –45-24-11-HS Aluminium Aerosoltät Varje
13246938 F –45 –48-11 Polypropen Icke aerosoltät Varje
10269753 FA –45-24-11-Kit Aluminium Aerosoltät Varje
13286948 FA –45-24-11-Kit Aluminium Aerosoltät, QuickLock Varje
10072383 FA –45-30-11 Aluminium Aerosoltät Varje
10496132 FA-45-30-11 Aluminium Icke-aerosoltät Varje
13216958 FA –45-30-11 Aluminium Aerosoltät, QuickLock Varje
10076213 FA –45-30-11 Aluminium, belagd Aerosoltät Varje
13246958 FA-45-48-11 Aluminium Aerosoltät, QuickLock Varje
15274536 FA-45-48-11 Aluminium Aerosoltät Varje
13236948 S-24-11-AT Aluminium Aerosoltät Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 15284536 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5409713000
I lager
Designad för användning med Eppendorf Rotorer
  • Ersättande rotorlock
  • Aerosoltäta lock och aluminiumlock finns tillgängliga
  • Finns i en mängd olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med (utrustning) FA-45-48-11
Beskrivning Icke aerosoltät
Produkttyp Rotorlock