Läs mer
Grant Instruments Rotor för MICROSPIN 12 PLUS
Beskrivning
Rotor för två 8 x 0,2 ml PCR-remsor eller 16 individuella 0,2 ml PCR-rör
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 16 x 0,2 ml rör |
| Max. RCF | 15,588 x g |
| Max. Hastighet | 16,250 rpm |
| Max. Rörlängd | 21 mm |
| Max. Diameter på rör | 7.5 mm |
| Nettovikt | 100 g |
| För användning med (utrustning) | MICROSPIN 12 PLUS |
| Vinkel | 30° |
| Visa mer |