Läs mer
Thermo Scientific™ Rotorpaket för Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge
Produktkod. 15115233 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
24 x 0,7 ml
4 x 50 ml
8 x 50 ml
Inkluderar:
TX-150 Rotor (75005701), Set med 4 koniska skopor (75005703), Set med 2 adaptrar för 15 ml koniska rör (75005808)
TX-150 Rotor (75005701), Set med 4 runda skopor (75005702), Set med 4 ClickSeal Bioinneslutningslock (75005707), set med 4 adaptrar för blodprovsrör: 5/7mL (75005739) och 10mL (75005738)
TX-150 Rotor (75005701), Set med 4 runda skopor (75005702), Set med 4 adaptrar för 50 ml koniska rör (75005736)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Inkluderar Förpackningsstorlek
15115233 24 x 0,7 ml TX-150 Rotor (75005701), Set med 4 runda skopor (75005702), Set med 4 ClickSeal Bioinneslutningslock (75005707), set med 4 adaptrar för blodprovsrör: 5/7mL (75005739) och 10mL (75005738) Varje
15104933 4 x 50 ml TX-150 Rotor (75005701), Set med 4 runda skopor (75005702), Set med 4 adaptrar för 50 ml koniska rör (75005736) Varje
15194923 8 x 50 ml TX-150 Rotor (75005701), Set med 4 koniska skopor (75005703), Set med 2 adaptrar för 15 ml koniska rör (75005808) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15115233 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38696.85 SEK
    29813.24 SEK / Paket med 1
    Save 8883.61 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Bekväm cellodling och kliniska förpackningar
Rotor —innovationer från Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbyte till certifierad Thermo Scientific™ ClickSeal™ lock för —bioinneslutning förkortar inställningstiden samtidigt som de ger trygghet i att dina prover är säkra.
Säker, tryckknapp Auto-Lock rotorbyte på mindre än 3 sekunder ger:
  • Problemfri installation och demontering av rotorn:
    • Inga verktyg krävs
    • Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
  • Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
  • Snabbväxling mellan applikationer, från koniska rör till blodrör, från mikrorör till mikroplattor, och flexibiliteten att utvecklas med de förändrade behoven i ditt laboratorium
  • Bioinneslutningsförsegling, inklusive certifierad ClickSeal lock för handskvänlig, enhandsmanövrering
  • 8 adaptrar tillgängliga för att möta dina framväxande kliniska behov och forskningsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 24 x 0,7 ml
Max. RCF 3,260 x g
Max. Hastighet 4,500 rpm
Radie (metrisk) 5,1 till 14,4 cm
Max. Rörlängd 12.4 cm
Max. Diameter på rör 1.8 cm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge
Vinkel 90°
Inkluderar TX-150 Rotor (75005701), Set med 4 runda skopor (75005702), Set med 4 ClickSeal Bioinneslutningslock (75005707), set med 4 adaptrar för blodprovsrör: 5/7mL (75005739) och 10mL (75005738)
Bioinneslutning Ja