Läs mer
Thermo Scientific™ Rotorpaket för Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Bekväm cellodling och kliniska förpackningar
Rotor —innovationer från Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbyte till certifierad Thermo Scientific™ ClickSeal™ lock för —bioinneslutning förkortar inställningstiden samtidigt som de ger trygghet i att dina prover är säkra.
Säker, tryckknapp Auto-Lock rotorbyte på mindre än 3 sekunder ger:
- Problemfri installation och demontering av rotorn:
- Inga verktyg krävs
- Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
- Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
- Snabbväxling mellan applikationer, från koniska rör till blodrör, från mikrorör till mikroplattor, och flexibiliteten att utvecklas med de förändrade behoven i ditt laboratorium
- Bioinneslutningsförsegling, inklusive certifierad ClickSeal lock för handskvänlig, enhandsmanövrering
- 8 adaptrar tillgängliga för att möta dina framväxande kliniska behov och forskningsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 8 x 50 ml |
| Max. RCF | 3,260 x g |
| Max. Hastighet | 4,500 rpm |
| Radie (metrisk) | 5,1 till 14,4 cm |
| Max. Rörlängd | 12.4 cm |
| Max. Diameter på rör | 1.8 cm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge |
| Vinkel | 90° |
| Visa mer |