Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5920 R
Produktkod. 15728112 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
4 x 1,000 mL
4 x 1000 mL
4 x 750 mL
40 x 50 mL
8 x 250 mL
Max. Hastighet:
3,700 rpm
4,250 rpm
Modell:
S-4x1000
S-4x1000, Aerosol Tight
S-4xUniversal-Large
Inkluderar:
1 000 ml runda hinkar (x4)
Skopor med hög kapacitet
Tallrik/rör hinkar
Universal hinkar
Without buckets
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15728112
Brand: Eppendorf™ 5895100007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5920 R-precision i kyld centrifugering med stor kapacitet. Skräddarsy dina experiment med varierande kapacitet och hastigheter. Tillbehör med mångsidiga hinkar och adaptrar för effektiv provbearbetning. Idealisk för applikationer med hög genomströmning, vilket säkerställer noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 1000 mL
Max. RCF 3,428 x g
Max. Hastighet 3,700 rpm
För användning med (utrustning) centrifuger 5920 R
Inkluderar 1 000 ml runda hinkar (x4)
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (hinkar, lock, adaptrar)
Modell S-4x1000, Aerosol Tight