Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5920 R
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
40 x 50 ml
4 x 750 ml
8 x 250 ml
4 x 1 000 ml
Max. Hastighet:
3 700 varv/min
4 250 varv/min
Modell:
S-4x1000
S-4x1000, aerosoltät
S-4xUniversal-Large
Inkluderar:
1 000 ml runda hinkar (x4)
Skopor med hög kapacitet
Tallrik/rör hinkar
Universal hinkar
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
- Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 4 x 750 ml |
| Max. RCF | 4,402 x g |
| Max. Hastighet | 4 250 varv/min |
| För användning med (utrustning) | centrifuger 5920 R |
| Inkluderar | Universal hinkar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | S-4xUniversal-Large |