Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5920 R
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
4 x 1,000 mL
4 x 1000 mL
4 x 750 mL
40 x 50 mL
8 x 250 mL
Max. Hastighet:
3,700 rpm
4,250 rpm
Modell:
S-4x1000
S-4x1000, Aerosol Tight
S-4xUniversal-Large
Inkluderar:
1 000 ml runda hinkar (x4)
Skopor med hög kapacitet
Tallrik/rör hinkar
Universal hinkar
Without buckets
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
- Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 8 x 250 mL |
| Max. RCF | 3,153 x g |
| Max. Hastighet | 3,700 rpm |
| För användning med (utrustning) | centrifuger 5920 R |
| Inkluderar | Skopor med hög kapacitet |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | S-4x1000 |