Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5920 R
Produktkod. 15788359 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 1 000 ml
4 x 750 ml
40 x 50 ml
8 x 250 ml
Max. Hastighet:
3 700 varv/min
4 250 varv/min
Modell:
S-4x1000
S-4x1000, aerosoltät
S-4xUniversal-Large
Inkluderar:
1 000 ml runda hinkar (x4)
Skopor med hög kapacitet
Tallrik/rör hinkar
Universal hinkar
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Max. Hastighet Modell Inkluderar unitSize
15788359 4 x 1 000 ml 3 700 varv/min S-4x1000 Utan hinkar Varje
15748369 40 x 50 ml 3 700 varv/min S-4x1000, aerosoltät Tallrik/rör hinkar Varje
15768069 8 x 250 ml 3 700 varv/min S-4x1000 Skopor med hög kapacitet Varje
15728379 4 x 750 ml 4 250 varv/min S-4xUniversal-Large Universal hinkar Varje
15728112 4 x 1 000 ml 3 700 varv/min S-4x1000, aerosoltät 1 000 ml runda hinkar (x4) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15788359 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5895101003
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5920 R-precision i kyld centrifugering med stor kapacitet. Skräddarsy dina experiment med varierande kapacitet och hastigheter. Tillbehör med mångsidiga hinkar och adaptrar för effektiv provbearbetning. Idealisk för applikationer med hög genomströmning, vilket säkerställer noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 1 000 ml
Max. RCF 3,428 x g
Max. Hastighet 3 700 varv/min
För användning med (utrustning) centrifuger 5920 R
Inkluderar Utan hinkar
Modell S-4x1000