Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5910 Ri
Produktkod. 15813212 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
0.2 to 250 mL
4 x 500 mL
Medium
Max. Hastighet:
4,000 rpm
5,100 rpm
Max. RCF:
3,220 x g
3220 x g
5263 x g
Inkluderar:
400 mL runda hinkar (x4)
500 mL rektangulära hinkar (x4)
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15813212
Brand: Eppendorf™ 5895171001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5910 Ri-precision i kyld centrifugering. Skräddarsy dina experiment med olika kapaciteter och hastigheter, anpassningsbara hinkar och adaptrar för effektiv provbearbetning. Idealisk för temperaturkänsliga applikationer, vilket säkerställer noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 500 mL
Max. RCF 3220 x g
Max. Hastighet 4,000 rpm
För användning med (utrustning) centrifuger 5910 Ri
Inkluderar Utan hinkar
Antal platser 4
Bioinneslutning Aerosoltäta lock finns
Modell S-4x500