Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5910 Ri
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
0.2 to 250 mL
4 x 500 mL
Medium
Max. Hastighet:
4,000 rpm
5,100 rpm
Max. RCF:
3,220 x g
3220 x g
5263 x g
Inkluderar:
400 mL runda hinkar (x4)
500 mL rektangulära hinkar (x4)
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
- Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | Medium |
| Max. RCF | 5263 x g |
| Max. Hastighet | 5,100 rpm |
| För användning med (utrustning) | centrifuger 5910 Ri |
| Inkluderar | 400 mL runda hinkar (x4) |
| Antal platser | 4 |
| Bioinneslutning | Aerosoltäta lock finns |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | S-4x400 |