Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5910 Ri
Produktkod. 15833212 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 400 ml
4 x 500 ml
Max. Hastighet:
4 000 varv/min
5 100 varv/min
Max. RCF:
3220 x g
5263 x g
Inkluderar:
400 mL runda hinkar (x4)
500 mL rektangulära hinkar (x4)
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Max. Hastighet Max. RCF Inkluderar Förpackningsstorlek
15833212 4 x 400 ml 5 100 varv/min 5263 x g Utan hinkar Varje
15813212 4 x 500 ml 4 000 varv/min 3220 x g Utan hinkar Varje
15803212 4 x 500 ml 4 000 varv/min 3220 x g 500 mL rektangulära hinkar (x4) Varje
15823212 4 x 400 ml 5 100 varv/min 5263 x g 400 mL runda hinkar (x4) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15833212 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5895181007
 Begränsad artikel
I lager
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5910 Ri-precision i kyld centrifugering. Skräddarsy dina experiment med olika kapaciteter och hastigheter, anpassningsbara hinkar och adaptrar för effektiv provbearbetning. Idealisk för temperaturkänsliga applikationer, vilket säkerställer noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 400 ml
Max. RCF 5263 x g
Max. Hastighet 5 100 varv/min
För användning med (utrustning) centrifuger 5910 Ri
Inkluderar Utan hinkar
Antal platser 4
Bioinneslutning Aerosoltäta lock finns
Modell S-4x400