Läs mer
Eppendorf™ Rotor för centrifuger 5910 Ri och 5920 R
Produktkod. 15863212 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet:
20 x 5 ml
4 x 1 000 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 250 ml
6 x 50 ml
Max. Hastighet:
10 100 varv/min
13 100 varv/min
13 500 varv/min
13 700 varv/min
4 500 varv/min
4 700 varv/min
Max. RCF:
15 054 x g
20 130 x g
20 913 x g
21 194 x g
4 347 x g
4 800 x g
Inkluderar:
Eppendorf QuickLock™ rotorlock
Rotorlock
Runda hinkar
Universal hinkar
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Max. Hastighet Max. RCF Inkluderar unitSize
15863212 4 x 1 000 ml 4 500 varv/min 4 347 x g Universal hinkar Varje
15718379 20 x 5 ml 13 100 varv/min 20 913 x g Eppendorf QuickLock™ rotorlock Varje
15758369 4 x 750 ml 4 700 varv/min 4 800 x g Runda hinkar Varje
15768369 4 x 750 ml 4 700 varv/min 4 800 x g Utan hinkar Varje
15633797 48 x 2 ml 13 700 varv/min 21 194 x g Eppendorf QuickLock™ rotorlock Varje
15674614 6 x 50 ml 13 500 varv/min 20 130 x g Rotorlock Varje
15873212 4 x 1 000 ml 4 500 varv/min 4 347 x g Utan hinkar Varje
16202411 6 x 250 ml 10 100 varv/min 15 054 x g Eppendorf QuickLock™ rotorlock -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15863212 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5895200001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5910 Ri och 5920 R-precision i kyld centrifugering med stor kapacitet. Skräddarsy dina experiment med olika kapaciteter och hastigheter, hinkar och adaptrar för effektiv provbearbetning. Idealisk för applikationer med hög genomströmning, vilket säkerställer noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 1 000 ml
Max. RCF 4 347 x g
Max. Hastighet 4 500 varv/min
För användning med (utrustning) Centrifuger 5910 Ri och 5920 R
Inkluderar Universal hinkar
Antal platser 4
Modell S-4xUniversal