Läs mer
Eppendorf™ Rotor S-96x0,2-PCR för Centrifuge 5425
Produktkod. 15881545 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Antal platser:
96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal platser Förpackningsstorlek
15881545 96 Varje
1 options
Produktkod. 15881545 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5495512004
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Eppendorf™ Rotor S-96x0.2-PCR för Centrifuge 5425 erbjuder en enastående funktionsuppsättning för ett brett spektrum av tillämpningar inom området molekylär- och cellbiologi samt proteinbiokemi.
  • Svängskoprotor för Eppendorf Centrifuger 5425
  • Inkluderar hinkar
  • Max. kapacitet: 12 x 8 PCR-remsor 0,1/0,2 ml eller 4 x 1/4 twin.tec™ PCR-platta 96, delbar eller 96 x PCR-rör med 0,2 ml
  • Max. hastighet: 3 217 xg (6 000 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Aluminium
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 96 x 0,2 mL PCR-rör, 12 x 8-brunnars PCR-remsor
För användning med (utrustning) Eppendorf 5425
Inkluderar 4 gungskopor
Antal platser 96