Läs mer
Thermo Scientific™ Rotorstativ för Thermo Scientific™ Sorvall™ Auto-Lock III Centrifuger
Handla allt Thermo Scientific Produkter
:
Rotorstativ för Auto-Lock III
Beskrivning
För användning med Sorvall ST16/ST16R, ST40/ST40R, X1/X1R, XT/XTR och XF/XFR.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotorstativ |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16/ST16R, ST40/ST40R, X1/X1R, XT/XTR och XF/XFR på 1L och 3L Auto-Lock™ III Thermo Scientific™ Sorvall™ centrifug |