Läs mer
IKA™ S 18 N-19 G Spridningsverktyg
Produktkod. 10132241 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material:
PTFE, 316L rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10132241 PTFE, 316L rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 10132241 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer L004640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18069.29 SEK
    14944.81 SEK / Paket med 1
    Save 3124.48 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lämplig för att sprida instrument T 18 digital
  • Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
  • Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
  • På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
  • Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotor och stator ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
  • De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Lämplig för T 18 digitalt spridningsinstrument
  • Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
  • Lämplig för lösningsmedel
  • Max. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Hastighet 25,000 rpm
Volymintervall (metriskt) 10 ml till 1,5 l
Diameter (engelska) 0,7 tum
Diameter (metrisk) 19 mm
Längd (metrisk) skaft 204 mm
Material PTFE, 316L rostfritt stål
Modell S 18N-19G
Förpackningsmängd 1 st