Läs mer
IKA™ S 25 N - 10 G spridningsverktyg
Produktkod. 10252871 Handla allt IKA Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10252871 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 10252871 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0000594000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16932.51 SEK
    15467.82 SEK / Paket med 1
    Save 1464.69 SEK
    8% Av
I lager
Lämplig för användning med spridningsinstrument T 25 Digital.
  • Arbetsområde 1 till 100 ml
  • Statordiameter 10 mm
  • Nedsänkningsdjup på 22 till 85 mm
  • Lämplig för användning med lösningsmedel
  • Max temperatur 180 °C
  • Sterilisering med alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Hastighet 25,000 rpm
Volymintervall (metriskt) 1 till 100 ml
Diameter (engelska) 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) skaft 105 mm
Material PTFE, 316L rostfritt stål
För användning med (utrustning) S25 N– 10G, T 25 Digitalt spridningsinstrument
Modell S 25N–10G
Förpackningsmängd 1 st
Steriliseringsmetod Alla metoder