Läs mer
IKA™ S 25 N - 8 G Spridningsverktyg
Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
S25 N – 8G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Arbetsområde 1 till 50 ml
- Statordiameter 8 mm
- Nedsänkningsdjup på 27 till 85 mm
- Lämplig för användning med lösningsmedel
- Max temperatur 180 °C
- Kan steriliseras med alla metoder
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispergerande element |
| Hastighet | 25,000 rpm |
| Volymintervall (metriskt) | 1 till 50 ml |
| Diameter (engelska) | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Nedsänkningslängd | 27 till 85 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 108 mm |
| Material | PTFE, 316L rostfritt stål |
| Beskrivning | pH-intervall från 2 till 13 |
| För användning med (applikation) | Homogenisering av medicinska prover, emulgering av kosmetika, suspension av beläggningar med mera |
| Visa mer |