Läs mer
IKA™ S 10 N - 5 G spridningsverktyg
Produktkod. 10779883 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
T 10 basic, T 10 standard
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10779883 T 10 basic, T 10 standard Varje
1 options
Produktkod. 10779883 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003304000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17375.00 SEK
    16327.12 SEK / Paket med 1
    Save 1047.88 SEK
    6% Av
I lager
Lämplig för användning med spridningsinstrument T 10 basic och T 10 standard.
  • Spridningstekniken fungerar genom att använda rotor-statorprincipen
  • Systemet består av en rotor inuti en stationär stator
  • På grund av den höga omkretshastigheten dras mediet som ska bearbetas axiellt in i dispersionshuvudet och tvingas sedan radiellt genom slitsarna i rotor-stator-arrangemanget
  • Hög hastighet och minimalt mellanrum mellan rotorn och statorn ger extremt starka skjuvkrafter som ger bättre spridning
  • De plastmaterial som används är godkända av FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Lämplig för att sprida instrument T 10 basic och T 10 standard
  • Material i kontakt med medium: PTFE, AISI 316L
  • Lämplig för lösningsmedel
  • Max. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alla metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dispergerande element
Volymintervall (metriskt) 0,5 till 10 ml
Diameter (engelska) 0,2 tum
Diameter (metrisk) 5 mm
Nedsänkningslängd 20 till 75 mm
Längd (metrisk) skaft 92 mm
Material PTFE, 316L rostfritt stål
För användning med (utrustning) T 10 basic, T 10 standard
Modell S 10N–5G
Förpackningsmängd 1 st
Steriliseringsmetod Alla metoder