Läs mer
OHAUS™ Rotor, Sväng ut, 16 x 50ml, ID
Produktkod. 15866662 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
16 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
15866662 16 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 15866662 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30314828
Kräver
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Sväng ut rotorn för användning med Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
  • Kapacitet: 16 x 50 ml
  • Max g-kraft: 3 735 g
  • Maxhastighet: 4 500 rpm
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotor, Sväng ut, 16x50ml, ID
Material Rostfritt stål
Kapacitet 16 x 50 ml
Max. RCF 3,735 x g
Max. Hastighet 4,500 rpm
Nettovikt 2.960 kg
För användning med (utrustning) FC5714
Vinkel 0 till 90°
Inkluderar NA