Läs mer
Ohaus™ Rotor, Swing Out, 2 x 3MTP. ID
Produktkod. 15826662 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kapacitet:
2 x 3 MTP
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
15826662 2 x 3 MTP Varje
1 options
Produktkod. 15826662 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30314824
Kräver
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Sväng ut rotorn för användning med Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
  • Kapacitet: 2 x 3 MTP
  • Max g-kraft: 2,716g
  • Maxhastighet: 4 500 rpm
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rotor Sväng ut 2x3MTP med skopa ID
Material Rostfritt stål
Kapacitet 2 x 3 MTP
Max. RCF 2,716 x g
Max. Hastighet 4,500 rpm
Nettovikt 1.640 kg
För användning med (utrustning) FC5714
Vinkel 0 till 90°
Inkluderar NA