Läs mer
Grant Instruments™ Utbytbar centrifugrotor
Produktkod. 11471048
Change view
Kapacitet:
12 x 10/15 ml
12 x 15 ml
2 x 96-brunnars mikroplattor
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
11471048 12 x 10/15 ml Varje
11401058 6 x 50 ml Varje
11481048 12 x 15 ml Varje
13144844 2 x 96-brunnars mikroplattor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11471048 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer R1210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger mångsidighet med både mikroplatta och mikrorörscentrifugering. Grant Bio™ Utbytbar centrifugrotor finns i en mängd olika rotortyper och kapaciteter.
  • R-2: för 2 x 96-brunnars mikrotiterplattor
  • R-6: för 6 x 50 ml rör, med lock
  • R-12-10: för 12 x 10 till 15 ml rör, rundade ändar, inga lock
  • R-12-15: för 12 x 15 ml rör, med lock, konisk ände
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 12 x 10/15 ml
För användning med (utrustning) LMC-3000 Benchtop Centrifuge