Läs mer
Grant Instruments™ Utbytbar centrifugrotor
Kapacitet:
12 x 10/15 ml
12 x 15 ml
2 x 96-brunnars mikroplattor
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ger mångsidighet med både mikroplatta och mikrorörscentrifugering. Grant Bio™ Utbytbar centrifugrotor finns i en mängd olika rotortyper och kapaciteter.
- R-2: för 2 x 96-brunnars mikrotiterplattor
- R-6: för 6 x 50 ml rör, med lock
- R-12-10: för 12 x 10 till 15 ml rör, rundade ändar, inga lock
- R-12-15: för 12 x 15 ml rör, med lock, konisk ände
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 12 x 15 ml |
| För användning med (utrustning) | LMC-3000 Benchtop Centrifuge |