Läs mer
Grant Instruments™ Rotor för PCV Series Compact Benchtop Centrifuges
Antal platser:
16
16 (2 mikrorörsremsor)
18
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PR2-05: Utbytbar centrifugrotor för 8 x 1,5/2,0 ml plus 8 x 0,5 ml mikrorör (valfritt)
- PR2-05-02 : Utbytbar centrifugrotor för 6 x 1,5/2,0 ml plus 6 x 0,2 ml mikrorör (valfritt)
- PSR-16: Utbytbar centrifugrotor för 2 x 8-brunnars 0,2 ml mikrorörsremsor (valfritt)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 6 x 1,5/2,0 mL plus 6 x 0,5 mL plus 6 x 0,2 mL mikrorör |
| Antal platser | 18 |