Läs mer
Grant Instruments™ Rotor för PCV Series Compact Benchtop Centrifuges
Produktkod. p-8014649
Antal platser:
16
16 (2 mikrorörsremsor)
18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11481028
Brand: Grant Instruments™ PSR16
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Passar PCV-2400 Combi-Spin och PVC6400 Multi-spin bänkcentrifuger. Bevilja Intstruments™ Rotor för PCV-seriens kompakta bänkcentrifuger ger mångsidighet med utbytbara rotorer för olika mikrorörsstorlekar.
  • PR2-05: Utbytbar centrifugrotor för 8 x 1,5/2,0 ml plus 8 x 0,5 ml mikrorör (valfritt)
  • PR2-05-02 : Utbytbar centrifugrotor för 6 x 1,5/2,0 ml plus 6 x 0,2 ml mikrorör (valfritt)
  • PSR-16: Utbytbar centrifugrotor för 2 x 8-brunnars 0,2 ml mikrorörsremsor (valfritt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 2 x 8-brunnars 0,2 mL mikrorörsremsor
Antal platser 16 (2 mikrorörsremsor)