Läs mer
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series rotorer
Produktkod. 15354194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
12 x 1,5/2 ml
16 x 0,2 ml
32 x 0,2 ml
6 x 1,5/2 ml
Max. RCF:
2 000 x g
9 800 x g
För användning med (utrustning):
mySPIN 12 Mini Centrifuge
mySPIN 6 Mini Centrifuge
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15354194
Brand: Thermo Scientific™ 75004063
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snurra 0,2 mL och 1,5/2,0 mL rör med Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series rotorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 16 x 0,2 ml rotor
Material Förstärkt glasfiber
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 16 x 0,2 ml
Max. RCF 2 000 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
För användning med (utrustning) mySPIN 6 Mini Centrifuge
Bioinneslutning Nej