Läs mer
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series rotorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
12 x 1,5/2 ml
16 x 0,2 ml
32 x 0,2 ml
6 x 1,5/2 ml
Max. RCF:
2 000 x g
9 800 x g
För användning med (utrustning):
mySPIN 12 Mini Centrifuge
mySPIN 6 Mini Centrifuge
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
Snurra 0,2 mL och 1,5/2,0 mL rör med Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series rotorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12 x 1,5/2,0 ml rotor |
| Material | Förstärkt glasfiber |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 12 x 1,5/2 ml |
| Max. RCF | 9 800 x g |
| Max. Hastighet | 12,500 rpm |
| För användning med (utrustning) | mySPIN 12 Mini Centrifuge |
| Bioinneslutning | Nej |